Learn More
Boron Nitride Rod;Diameter (mm), 6.4;Length (mm), 300
Code produit 15447105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447105 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045850.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron Nitride
Point de fusion 2700°C
CAS 10043-11-5
Forme physique Rod
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Aspect Solid in various forms
Densité 2.25
Formule moléculaire BN
Numéro MDL MFCD00011317
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nom IUPAC boranimine
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883