Learn More
Nitrure de bore, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358568 2 g 2g
11368568 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040608.04
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10043-11-5 | Molecular Formula: BN | Molecular Weight: 24.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Odeur Odorless
Densité 3.48 g/mL
Merck Index 14,1346
Nom IUPAC azanylidyneborane
Poids de la formule 24.82