Learn More
Siliciure de bore, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383827 50 g 50g
11373827 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035670.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Boron silicide is used in chemical research, pharmaceuticals and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12008-29-6
Formule moléculaire B6Si
Poids moléculaire (g/mol) 92.95
Numéro MDL MFCD00180907
Clé InChI ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
CID PubChem 16212548
Nom IUPAC 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptane
SMILES B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron silicide
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 92.95
Pourcentage de pureté 98%