Learn More
Étalon de bore pour ICP 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit 10365882 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
250mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10365882 250 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 250mL
16371216 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
11458629 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10030502 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10365882 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLB92T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
B1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-42-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1 000 μg/ml    PLB9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLB9-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire