Learn More
Norme de bore : B à 10 000 μg/mL dans NH4OH, VHG™
Description
Norme de bore : B à 10 000 μg/mL dans NH4OH
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Boron |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | B |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | B |
| Formule InChI | InChI=1S/B |
| Afficher plus |