Learn More
Teneur en bore standard : B à 2500 mg/kg dans de l'huile de 75 cSt
Code produit 30327787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327787 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327787 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOB2500400G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
CAS 7440-42-8
Noms d’analytes ou de composants Boron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire B
Concentration 2500 mg/kg
Synonyme B
Formule InChI InChI=1 S/B
Type de solution Mélange
SMILES [B]
Élément B
Nom IUPAC bore
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Industry Type CQ industriel
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Quantité 400 g
Poids de la formule 11.009