Learn More
Solution étalon de bore, pour AAS, 1 mg/ml de B dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154260 100 ml 100mL
10504141 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10154260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    24.40€ / 100mL
    Économisez 1.80€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron standard solution
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-42-8
Forme physique Solution
Formule moléculaire B
Concentration 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Merck Index 14, 1343
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
Nom IUPAC bore
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
CID PubChem 5462311
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:27560
Poids de la formule 10.81
Qualité SAA