Learn More
Tribromure de bore, soln. 1 M dans dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343716 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11343716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14880.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Le tribromure de bore est utilisé comme réactif pour les dérivés de polystyrène luminescents avec des fractions actives de carbazolylborane protégées stériquement, un graphène dopé au bore de haute qualité via une réaction de couplage de type Wurtz et des structures hybrides ADN-molécule organique de taille micrométrique. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et de cyclisation pour préparer la cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizine-8-one. Il agit comme une source de bore liquide utilisée dans les processus de dépôt de type p.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tribromure de bore est utilisé comme réactif pour les dérivés de polystyrène luminescents avec des fractions actives de carbazolylborane protégées stériquement, un graphène dopé au bore de haute qualité via une réaction de couplage de type Wurtz et des structures hybrides ADN-molécule organique de taille micrométrique. Il est également utilisé dans les réactions de bromation et de cyclisation pour préparer la cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizine-8 -one. Il agit comme une source de bore liquide utilisée dans les processus de dépôt de type p.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et au tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit violemment au contact de l'eau. Incompatible avec les alcools, les métaux alcalins, l’aluminium, les oxydes de sodium et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-33-4
Formule moléculaire BBr3
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00011312
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
CID PubChem 25134
Nom IUPAC tribromoborane
SMILES BrB(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
Quantité 100 mL
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.467
Numéro UN UN3390
Merck Index 14,1347
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solution 1M dans dichlorométhane