Learn More
Tribromure de bore, solut. 1 M dans heptane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435547 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15435547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32785.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
It is an excellent demethylating or dealkylating agent for the cleavage of ethers, also with subsequent cyclization, often in the production of pharmaceuticals. The use of boron tribromide for effecting complete demethylation of aryl methyl ethers at, or below, room temperature. Phase-Vanishing Reactions that Use Fluorous Media as a Phase Screen. Facile, Controlled Bromination of Alkenes by Dibromine and Dealkylation of Aromatic Ethers by Boron Tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un excellent agent déméthylant ou alcoylant pour le clivage des éthers, avec une cyclisation ultérieure, souvent dans la production de produits pharmaceutiques. L’utilisation du tribromure de bore permet d’effectuer une déméthylation complète des éthers de méthyle aryle à température ambiante ou inférieure. Réactions de disparition de phase qui utilisent des milieux fluorés comme écran de phase. Bromuration facile et contrôlée des alènes par dibromure et désalkylation des éthers aromatiques par le tribromure de bore.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-33-4
Formule moléculaire BBr3
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00011312
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
CID PubChem 25134
Nom IUPAC tribromoborane
SMILES BrB(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 90°C
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
Quantité 500 mL
Point d’éclair −4°C (25°F)
Sensibilité Light and moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 0.869
Numéro UN UN3384
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in heptane