Learn More
Tribromure de bore, solution 1M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10525334 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525334 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10336774 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10525334 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    128.65€ / 100mL
    Économisez 25.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron tribromide
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.467
Densité 1.4670g/mL
Formule moléculaire BBr3
Formule linéaire BBr3
Numéro MDL MFCD00011312
Merck Index 15,1349
Synonyme boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
Clé InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
Nom IUPAC tribromoborane
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
CID PubChem 25134
Poids de la formule 250.52
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.