Learn More
Trichlorure de bore, 1 M de soln. dans du dichlorométhane, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418195 500 mL 500mL
15408195 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418195 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32751.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Boron trichloride is used in semiconductor production and in the preparation of other boron compounds. It serves as a reagent in the preparation of various protease inhibitors. It is also used as a catalyst and soldering flux. It is involved in the improvement of aluminum castings by treating with boron trichloride vapors. It is utilized to produce electrical resistors. It is also used as a metal refining agent, especially for aluminum, magnesium, zinc and copper alloys. Further, it is used in the preparation of nanomaterials such as nanofibers and nanotubes. In addition to this, it is used in the field of high energy fuels and rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichlorure de bore est utilisé dans la production de semi-conducteurs et dans la préparation d’autres composés du bore. Il sert de réactif dans la préparation de divers inhibiteurs de protéase. Il est également utilisé comme catalyseur et flux de soudure. Il participe à l’amélioration des moulages en aluminium en traitant la fonte avec des vapeurs de trichlorure de bore. Il est utilisé pour produire des résistances électriques. Il fait également office d’agent de raffinage des métaux, notamment pour l’aluminium, le magnésium, le zinc et les alliages de cuivre. De plus, il intervient dans la préparation de nanomatériaux tels que les nanofibres et les nanotubes. En outre, son utilisation est courante dans le domaine des carburants à haute énergie et des propergols de fusée.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane, l’éthanol, le tétrachlorure de carbone, l’éther diéthylique, le diméthylformamide, les solvants aromatiques, les hydrocarbures saturés et halogénés.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants, les bases et les métaux. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-34-5
Formule moléculaire BCl3
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
CID PubChem 25135
Nom IUPAC Trichloroborane
SMILES ClB(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
Note relative au nom stabilized
Quantité 500 mL
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 1.326
Numéro UN UN2927
Informations sur la solubilité Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Poids de la formule 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln.