Learn More
Trichlorure de bore, 1 M soln. dans les hexanes, isomères mixtes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418215 100 mL 100mL
15428215 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32833.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de combinaison sélective douce pour le clivage des éthers d’aryle primaires. Le trichlorure de bore est un agent de déméthylation sélectif. Pour la préparation des esters méthyliques d’acides gras et la transestérification des triglycérides. Principalement utilisé comme source de dopage de silicone semi-conducteur ou catalyseur de synthèse organique, également utilisé pour fabriquer le bore organique ou bore de pureté élevée.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des puissants agents oxydants, de l’eau, de l’humidité et de la chaleur. Instable. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-34-5
Formule moléculaire BCl3
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
CID PubChem 25135
Nom IUPAC Trichloroborane
SMILES ClB(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
Note relative au nom mixed isomers
Quantité 100 mL
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 0.738
Formule linéaire BCl3
Numéro UN UN3286
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in hexanes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Boron trichloride