Learn More
Trichlorure de bore, Solution dans du chlorure de méthylène 1 M, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10332963 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10332963 800 ml Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10011621 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10332963 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176688000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    374.00€ / 800mL
    Économisez 27.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
Couleur Incolore à marron
Note relative au nom 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-34-5, 75-09-2
Concentration 0.9 to 1.1M
Densité 1.3260g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.326
Formule moléculaire BCl3
Formule linéaire BCl3
Numéro MDL MFCD00011313
Quantité 800 ml
Fieser 01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44
Merck Index 15, 1350
Forme physique Liquide
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose.
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
Nom IUPAC Trichloroborane
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
CID PubChem 25135
Poids de la formule 117.17
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.