Learn More
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498598 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13498598 100 mL 100mL
13408608 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13498598 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.30€
    56.65€ / 100mL
    Économisez 10.65€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 373-57-9 | BF3 | 67.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 65.0°C
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride
Point de fusion -98.0°C
CAS 373-57-9, 67-56-1
Quantité 100 mL
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.87
Densité 0.8700g/mL
Formule moléculaire BF3
Formule linéaire BF3
Numéro MDL MFCD00011316
Synonyme boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Clé InChI WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
Nom IUPAC trifluoroborane
Poids moléculaire (g/mol) 67.81
CID PubChem 11062313
Poids de la formule 67.81
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.