Learn More
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10578122 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10578122 100 g Flacon en verre 100 GR
10186840 500 g Flacon en verre 500g
10521944 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10578122 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402761000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    32.00€ / 100g
    Économisez 1.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Trifluorure de bore, 12 % (1,5 M) dans le méthanol, ACROS Organics, Quantité :500 g, emballage :flacon en verre, point d’ébullition :65,0°C, CAS :373-57-9, 67-56-1, ambre à incolore, point de fusion :-98,0°C, formule moléculaire :BF3, poids moléculaire :67,81, pourcentage de pureté :10 à 15 % (w/v BF3)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation, acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 65.0°C
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride
Point de fusion -98.0°C
Note relative au nom 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Couleur Ambre à incolore
Forme physique Solution
Quantité 100 g
Formule moléculaire BF3
Formule linéaire BF3
Numéro MDL MFCD00011316
Point d’éclair 4°C
Merck Index 14, 1349
Synonyme boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Clé InChI WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
Nom IUPAC Trifluoroborane
Poids moléculaire (g/mol) 67.81
CID PubChem 11062313
Poids de la formule 67.81
Pourcentage de pureté 10 to 15% (w/v BF3)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.87
Densité 0.8700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.