Learn More
Complexe trifluorure de bore-acide acétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400363
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
Code produit. 11400363
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11471.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a desilylating agent. It is also been used in the protodesilylation of the phenyl group as part of the conversion of the dimethylphenylsilyl group into a hydroxyl group with retention of configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme agent de désilylation. Il est également utilisé dans la protodésylation du groupe phényle dans le cadre de la conversion du groupe diméthylphénylsilyle en un groupe hydroxyle avec rétention de la configuration.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Stable, mais sensible à lʼhumidité. Incompatible avec lʼeau, lʼair humide, les métaux, les agents oxydants forts. Conserver sous atmosphère sèche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-61-5
Formule moléculaire C4H8BF3O4
Poids moléculaire (g/mol) 187.91
Numéro MDL MFCD00036359
Clé InChI OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
CID PubChem 11116786
Nom IUPAC acetic acid;trifluoroborane
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride-acetic acid complex
Point de fusion -47°C
Densité 1.353
pH <1
Point d’ébullition 143°C to 146°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.367
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1742
Beilstein 3686177
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 187.91
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride-acetic acid complex, 35-36.5% BF3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boron trifluoride-acetic acid