Learn More
Trifluorure de bore - complexe acide acétique, env. 33 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10629014 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
Code produit. 10629014
Marque: Thermo Scientific Acros 277220025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride - acetic acid complex
Note relative au nom ca. 33% BF3
CAS 373-61-5
Point de fusion -47°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.3450g/mL
Point d’ébullition 140°C to 148°C
Point d’éclair 84°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H8BF3O4
Formule linéaire BF3·2CH3COOH
Numéro MDL MFCD00036359
Quantité 2.5 L
Beilstein 04, 115
Fieser 16,176
Gravité spécifique 1.345
Synonyme boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC acetic acid;trifluoroborane
Poids moléculaire (g/mol) 187.91
CID PubChem 11116786
Poids de la formule 187.92
Pourcentage de pureté ca. 33% BF3
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride - acetic acid complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.