Learn More
éthérate de diéthyle de trifluorure de bore, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334579 500 mL 500mL
11324579 100 mL 100mL
11432338 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15275.AP
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthérate diéthylique de trifluorure de bore est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans l’addition aldolique de Mukaiyama, l’alkylation, l’acétylation, l’isomérisation, les déshydratations et les réactions de condensation. Il est aussi impliqué dans la préparation des polyéthers pour les réactions de polymérisation. En tant que catalyseur, il est utilisé dans la préparation des cyclopentylindoles, des cycloheptyl[b]indoles et d’autres diboranes. Il est également utilisé dans les détecteurs de neutrons sensibles des chambres d’ionisation, ainsi que dans la surveillance des niveaux de rayonnement dans l’atmosphère terrestre.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Recommandé pour une utilisation sous atmosphère inerte. Incompatible avec les métaux, les acides, les bases, les alcools, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’eau. Réagit violemment au contact de l'eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
CID PubChem 8000
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride diethyl etherate
Point de fusion -60°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire BF3€O(CH2CH3)2
Indice de réfraction 1.344
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2604
Beilstein 3909607
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Informations sur la solubilité Miscible with ether and alcohol.
Poids de la formule 141.93
Pourcentage de pureté ≥98%