Learn More
Trifluorure de bore dihydraté, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581875 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10581875 100 mL Flacon en verre 100mL
10539423 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581875 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13319-75-0
Formule moléculaire BF3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.84
Numéro MDL MFCD00149901
Clé InChI MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
CID PubChem 61591
Nom IUPAC trifluorure de bore ; dihydrate
SMILES O.O.FB(F)F
Spécification
Point d’ébullition 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride dihydrate
Point de fusion 6°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 65.0 to 66%
Formule linéaire BF3·2H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 103.85
Pourcentage de pureté 65% (BF3)
Identification Confirmed
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.642
Densité 1.6420g/mL