Learn More
Complexe de sulfure de trifluorure de bore-diméthyle purifié, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex |
| Note relative au nom | Purified |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2920 |
| Poids de la formule | 129.94 |
| Conditionnement | Flacons Chemseal™ |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.235 g/mL |