Learn More
Éthérate de trifluorure de bore, env. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10593921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10593921 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10042110 25 g Flacon en verre 25g
10296130 100 g Flacon en verre 100g
10286130 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10593921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174560025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-63-7
Formule moléculaire C4H10BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.93
Numéro MDL MFCD00013194
Clé InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Boron trifluoride ethyl ether
CID PubChem 8000
Nom IUPAC Éthoxyéthane ;trifluorure de bore
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride etherate
Note relative au nom 48% BF3
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 58°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2O·BF3
Indice de réfraction 1.3429 to 1.3449
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosité 1.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.93
Pourcentage de pureté ∼48% BF3
Forme physique Liquide, fumant dans de l’air humide