Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BISTABIL™, poignée hexagonale
Creux avec pointe anti-goutte et poignée hexagonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ BISTABIL™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
5.30€ - 24.90€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Bouchon à joint rodé conique |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10253201
|
BRAND™
144635 |
NS 29/32 |
13.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039970
|
BRAND™
144625 |
NS 19/26 |
6.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10781573
|
BRAND™
144615 |
NS 12/21 |
5.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719011
|
BRAND™
144620 |
NS 14/23 |
8.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10408952
|
BRAND™
144630 |
NS 24/29 |
7.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10613592
|
BRAND™
144645 |
NS 45/40 |
24.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10141441
|
BRAND™
144605 |
NS 7/16 |
5.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
- Creux
- Poignée hexagonale
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon à joint rodé conique | |
1/boîte |