Learn More
Robu™ Entonnoirs de filtration Buchner en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 21252
Informations supplémentaires : Poids : 0.11100kg
Code produit. 10039379
  • 66.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2023
Spécification
85 mm (dia. ext.) ; 80 mm (dia. int.)
18mm
65 mm
85mm
Entonnoir de filtration Buchner
250 ml
Verre borosilicaté
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins
2