Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (application) | Chromatographie échangeuse d’ions |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 38 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Type d’USP | Type I |
| Capacité de colonne | 340 ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion