Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté
Code produit. 11817423
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11817423
Marque: Kimble Chase™ 4203200234
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne avec fritté verre porosité 40 - 60μm
• Colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 22 mm
Type Colonne de chromatographie
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 150 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Avec disque fritté