Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque amovible fritté
Click to view available options
Capacité de colonne:
75 ml
150 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Chromatographie échangeuse d’ions |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Type d’USP | Type I |
| Capacité de colonne | 75 ml |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Avec disque amovible fritté |