Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée de classe A en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Beschreibung
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées de graduations en céramique bleue et d'une base hexagonale.
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Base hexagonale
- Numéro de lot individuel sur chaque article
- Le certificat de conformité de lot peut être téléchargé
Spezifikation
Spezifikation
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | Classe A |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Type | Bouteille graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) extérieur | 21 mm |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur