Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en verre
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en verre borosilicaté
- Classe AS , marquage DE-M
- Graduations en bleu
- Robinet d’arrêt en PTFE détachable.
- DIN EN ISO 385
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot dans l’emballage d’origine. Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
- Comprend un tube de burette avec une bande Schellbach et une remise à zéro automatique, un robinet d’arrêt avec pointe de précision, un tube de remplissage (PVC, transparent), une tête de pompe et un flacon en verre sodocalcique de 2000 ml
- Supports, pinces de burette et soufflets en caoutchouc vendus séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 775 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,02 mL |
| Comprend | Bouteille en verre |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0.2 mL |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe AS |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385, USP |