Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte BLAUBRAND™ avec flacon en verre
Code produit. p-8010031 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10125134
Marque: BRAND™ 23919
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Facile à démonter et à nettoyer. La burette automatique compacte BRAND™ BLAUBRAND™ avec flacon est également simple à réparer car tous les composants individuels sont remplaçables.
  • Construction en verre borosilicaté
  • Classe AS , marquage DE-M
  • Graduations en bleu
  • Robinet d’arrêt en PTFE détachable.
  • DIN EN ISO 385
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
  • Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot dans l’emballage d’origine. Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
  • Comprend un tube de burette avec une bande Schellbach et une remise à zéro automatique, un robinet d’arrêt avec pointe de précision, un tube de remplissage (PVC, transparent), une tête de pompe et un flacon en verre sodocalcique de 2000 ml
  • Supports, pinces de burette et soufflets en caoutchouc vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 775 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Comprend Bouteille en verre
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0.2 mL
Type Burette automatique
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP