Learn More
Flacon à vide à filtre conique avec tubulure pour tuyau
Utilisez ce flacon à vide à filtre conique avec tubulure pour tuyau avec un entonnoir à vide et un filtre.Ce flacon Erlenmeyer à paroi épaisse est doté d’une protubérance de tube en verre d’environ un pouce à partir du col et est également connu sous le nom de flacon Büchner.
Marque: N/A FHD-345-070S
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.42750kg
Description
- Avec tubulure de 8 mm de dia. ext.
- Verre borosilicaté à paroi épaisse
- Flacon à vide
Spécification
8 mm | |
500 mL | |
Verre borosilicaté |