Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 12/21
NS 34/35
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
- Solide ou semi-creux
- Poignée octogonale
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| Joint conique standard | NS 19/26 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Bouchon à joint rodé conique |
| Forme | Solide avec poignée octogonale |