Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rectangulaires
Product Code. 10729032
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Unit Size:
1000 pièces
2000 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10729032
Brand: Marienfeld Superior™ 0101062
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les lamelles de protection en verre borosilicaté Marienfeld Superior™ pour offrir une qualité, une fiabilité et des performances adaptées à vos besoins en microscopie de laboratoire. Elles sont issues de matériaux facilement séparables et conviennent donc parfaitement aux équipements automatisés.
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
  • Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
  • Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
  • Indice de réfraction ne : 1,5255
  • Valeur d’Abbe ve : 55
  • Conforme à la norme DIN ISO 8255
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Specifications
Type de produit Lamelles couvre-objets
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté D 263™ M
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 24 x 24 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Certifications Marque CE
Quantité 2000