Learn More
BRAND™ Dessiccateur en verre borosilicaté
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
215 mm
270 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
316 mm
368 mm
417 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Conformes aux normes DIN 12491.
- Brides plates rodées avec précision.
- Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures.
- Couvercle interchangeable.
- Fourni avec un embout femelle 24/29 et un robinet d’arrêt en verre borosilicaté interchangeable.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 215 mm |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 316 mm |
| Comprend | Avec attache intégrée au couvercle |