Learn More
Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Code produit. 11890331
Click to view available options
Numéro de joint:
19/26
29/32
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11890331
Marque: Pyrex 443333
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
  • Conformes à la norme ISO 4800
  • Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
  • Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
  • Graduations en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Description Bouchon en PTFE
Graduée Émail blanc
Comprend Cône
Graduations 1 ml
Numéro de joint 19/26
Type de produit Entonnoir compte-gouttes