Learn More
IKA™ Cylindre d’évaporation en verre borosilicaté
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ballon évaporation NS 29/32
• Cylindrique
• 1500mL
• Cylindrique
• 1500mL
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type | Cylindre d’évaporation |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 500 ml |