Learn More
BRAND™ Flacon de filtration en verre borosilicaté
Prise latérale pour tubulure sous vide avec diamètre extérieur de 15-18 mm
63.15€ - 198.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Prise latérale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10325331
|
BRAND™
73719 |
500 ml |
63.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10335331
|
BRAND™
73724 |
1000 ml |
82.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759201
|
BRAND™
73729 |
2 000 ml |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Prise latérale |