Learn More
BRAND™ Entonnoir en verre borosilicaté
Code produit. p-8003551 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
40mm
50mm
55mm
60 mm
70mm
80mm
100 mm
120 mm
150 mm
Longueur (métrique) du tube:
35mm
40 mm
50mm
55mm
60mm
70 mm
80 mm
100 mm
120mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10611672
Marque: BRAND™ 145505
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé ou poli au feu. La tige courte offre une filtration optimale. Coudé à 60°.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
  • La tige courte offre une filtration optimale.
  • Coudé à 60°.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 35 mm
Diamètre (métrique) de la tige 6mm
Matériau Verre borosilicaté
Angle 60°
Longueur (métrique) du tube 35mm