Learn More
Kimble Chase™ Ampoules d’échantillonnage du gaz en verre borosilicaté
Click to view available options
Type de produit:
Volume : 125 mL
Volume : 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ampoule de prélèvement en verre
• Avec septum PTFE™ PTFE/silicone
• Volume 125mL ou 250mL
• Pour stockage et prélèvement d'échantillons de gaz
• Bouchon septum PTFE/silicone centré en partie supérieure pour prélèvement
• Vanne ouverture 4mm avec embouts filetés 13 - 425 à chaque extrémité
• Compatible avec raccords à ferrule 3/8 (9,6mm)
• Ampoule de prélèvement
• Avec septum PTFE™ PTFE/silicone
• Volume 125mL ou 250mL
• Pour stockage et prélèvement d'échantillons de gaz
• Bouchon septum PTFE/silicone centré en partie supérieure pour prélèvement
• Vanne ouverture 4mm avec embouts filetés 13 - 425 à chaque extrémité
• Compatible avec raccords à ferrule 3/8 (9,6mm)
• Ampoule de prélèvement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Volume : 125 mL |