Learn More
Fisherbrand™ Mortiers d’homogénéisation borosilicatés à usage général
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Dégagement (métrique) | 0,152 - 0,254 mm |
| Autoclavable | Oui |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Homogénéisateurs |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Longueur (métrique) du pilon | 215 mm |
| Matériau du pilon | Verre |