Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Code produit. 11527702 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11527702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduation en céramique bleue
  • Verre borosilicaté
  • Base hexagonale
  • Bec verseur
  • Numéro de lot individuel sur chaque article
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Type Bouteille graduée
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 25 ml
Balance Céramique bleue
Graduations 0,5 ml