Learn More
Brand™ Lamelles pour hémacytomètre en verre borosilicaté
Code produit. p-8010048 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
24 mm
Largeur (métrique):
24 mm
26 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10101731
Marque: Brand™ 723014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 8255. Les lamelles pour hémocytomètre en verre borosilicaté BRAND™ diffèrent des lamelles ordinaires par leur surface polie et leur fond uni. Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN ISO 8255.
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
  • Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01,
  • Nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5.
  • Tolérance de planéité de ± 3 μm.
  • Elles diffèrent des lamelles ordinaires par leur surface polie et leur fond uni.
  • 2 lamelles conditionnées dans un sachet en plastique, séparées par du papier mince.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lamelles pour hématocytomètre
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 24 mm
Largeur (métrique) 24 mm
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Dimensions (L x l) 24 x 24 mm