Learn More
Kartell™ Mortier en verre borosilicaté pour broyeur pour tissus
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Diamètre (métrique) extérieur:
8mm
12 mm
15 mm
16mm
32mm
Longueur (métrique):
120 mm
135 mm
150 mm
155mm
195mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pilon en PTFE vendu séparément
- Idéal pour de petites quantités de tissus
- Les volumes indiqués sont les volumes utiles
- Évitez une accumulation de chaleur excessive qui pourrait entraîner une liaison
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) extérieur | 8mm |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Mortier |
| À utiliser avec (équipement) | Pilon |
| Longueur (métrique) | 120 mm |