Learn More
Kimble Chase™ Flacons de dérivatisation de l’hydrolyse en verre borosilicaté
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Hydrolysis Derivatization Vials interface with the Waters PICO-TAG™ Work Station, but can also be used independently as a versatile reaction vial for protein hydrolysis and derivatization.
- Conçu pour interagir avec la station de travail Waters PICO-TAG TM.
- Comprend un bouchon en PTFE avec une vanne d’arrêt à vis CTFE.
- Le rabat en PTFE qui rend le joint bouchon-à-flacon est protégé par un joint torique FKM pour éviter les fuites qui pourraient survenir en raison d’un “flux froid” du PTFE.
- Le flacon contient douze tubes à échantillons de 6 x50 mm.
- Ce flacon peut également être utilisé indépendamment de la station de travail PICO-TAG comme flacon de réaction polyvalent pour l’hydrolyse et la dérivatisation des protéines.
- Usage déconseillé à plus de 150°C.
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Description | Usage déconseillé à plus de 150°C |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | Orifice supérieur : 3 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Hydrolyse et dérivatisation des protéines |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Station de travail Waters PICO-TAG™ |