Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté à paroi moyenne sans rebord
Code produit. 15862275 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
15862275 12 mm 75 mm 100 pièces
15842285 16 mm 100 mm 100 pièces
15832295 18 mm 150 mm 100 pièces
3 options
Code produit. 15862275
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
  • Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
  • Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
  • Conformité : ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 12 mm