Learn More
Robu™ Entonnoirs de microfiltration en verre borosilicaté
Marque: Robu™ 28044
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06460kg
Spécification
4 ml | |
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
4 |
6 mm | |
55 mm | |
Joint non rodé | |
Entonnoir à filtre Micro |