Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Marque: Fisherbrand™ SPFS66500-500
61.47 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21717" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique
Spécification
ISO 1773 | |
500 mL | |
180 mm | |
Oui | |
105 mm |
34 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique | |
Étroit |