Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773 |
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 365 mm |
| Forme | Conique |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Diamètre (métrique) externe | 220 mm |