Learn More
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre
Code produit. 12343138 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
Longueur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
missing translation for 'unitSize'
200 pièces
Codice prodotto. 12343138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les lamelles carrées en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Specifica
Type de produit Lame couvre-objet
Forme Carré
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 18 mm
Largeur (métrique) 18 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Quantité 200/paquet
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato