Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rondes en verre
Code produit. 11507323 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique):
16 mm
19 mm
22 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 pièces
Code produit. 11507323
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lamelles circulaires en verre sont disponibles en deux épaisseurs et plusieurs diamètres. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
Ces lamelles circulaires en verre sont disponibles en deux épaisseurs et plusieurs diamètres. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lame couvre-objet
Forme Rond
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique) 22 mm
Quantité 100/paquet