Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rectangulaires en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
Longueur (métrique):
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lame couvre-objet |
| Forme | Rectangle |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Longueur (métrique) | 22 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Quantité | 200/paquet |